Merck
W201502
Sigma-Aldrich
海藻酸钠
别名:
海藻酸 钠盐 来源于褐藻, 海藻酸钠, 褐藻胶
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
FEMA號碼:
2015
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
酶號碼:
E 401
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
等級
Halal
法律遵循
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 150.161
FDA 21 CFR 173.310
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
odorless
InChI
1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4?,6+;/m0./s1
InChI 密鑰
MSXHSNHNTORCAW-MPGIDXPLSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
海藻酸钠是海藻酸的钠盐,是褐藻中存在的一种多糖。它常用作食品工业中的稳定剂和增稠剂。
應用
海藻酸钠可用于制备:
  • 用于香味控制释放应用的阳离子化酪蛋白基聚电解质复合物。
  • 用于化妆品应用的芳香胶囊或微胶囊。
其他說明
一种直链、亲水、胶体状聚糖醛酸,主要由古洛糖醛酸和甘露糖醛酸残基组成。
免責聲明
用于研发&或非欧盟(EU)食品用途。不用于零售。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1