主要文件
TEM-HC300-NI-100
Sigma-Aldrich
Holey Carbon Film Supported Nickel Grids
size 300 mesh, hole size 100 μm, box of 25
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41111761
NACRES:
MA.24
包装
box of 25
孔尺寸
100 μm
尺寸
300 mesh
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Holey Carbon Film Supported Nickel Grids, 300 Mesh, Average hole size is 100 micron, 25/box
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)