主要文件
TEM-G1000HHCU
Sigma-Aldrich
1000 Mesh Hexagonal Copper Grid
vial of 25
别名:
G1000HH-CU HEXAGONAL MESH
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41111761
NACRES:
MA.24
一般說明
High Mesh Value Standard Hexagonal Mesh: Copper Grid, 1000 mesh, 3.05mm diameter, 0.7 mil (18μm) thickness. Pitch 25 μm, hole ~19μm, bar ~6μm.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)