主要文件
TEM-CF400CU
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Square Mesh
size 400 mesh, box of 25
别名:
CARBON FILM 400# COPPER 25/PK
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41111761
NACRES:
MA.24
包装
box of 25
尺寸
400 mesh
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Copper grid, 400 mesh.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)