主要文件
TEM-CF150CUUL
Sigma-Aldrich
Ultrathin Carbon Film Supported Copper Square Mesh
size 150 mesh, box of 50
别名:
CARBON SQUARE MESH - CU 150 MESH UL 50/BX
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41111761
NACRES:
MA.24
包裝
box of 50
尺寸
150 mesh
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
A 3-4 nm ultrathin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Copper grid, 150 mesh.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)