Merck
T81809
Sigma-Aldrich
三苯基锑(III)
99%
别名:
三苯基锑, 三苯锑
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)3Sb
CAS号:
分子量:
353.07
Beilstein:
3608108
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
99%
形狀
solid
反應適用性
core: antimony
reagent type: catalyst
bp
377 °C (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
SMILES 字串
c1ccc(cc1)[Sb](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.Sb/c3*1-2-4-6-5-3-1;/h3*1-5H;
InChI 密鑰
HVYVMSPIJIWUNA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
基材原子序数:51 锑
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
访问文档库
商品
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.