Merck
T21105
Sigma-Aldrich
3,3,5,5-四甲基环己酮
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)4C6H6(=O)
CAS号:
分子量:
154.25
Beilstein:
1237421
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
折射率
n20/D 1.451 (lit.)
密度
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC1(C)CC(=O)CC(C)(C)C1
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-8(11)6-10(3,4)7-9/h5-7H2,1-4H3
InChI key
OQJMHUOCLRCSED-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
闪点(°F)
194.0 °F - closed cup
闪点(°C)
90 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)