Merck
SYNF964024
SynthwareBuchner funnel with perforated plate
60 mL, joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 42 mm
别名:
Synthware F964024, filter funnel
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.51
接合處
joint: ST/NS24/40
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F964024
容量
60 mL
60 mL
板外徑
42 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.