主要文件
SYNF539100
Synthware single neck reaction flask with glass stopcock
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/22
别名:
Synthware F539100, Schlenk flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.51
材料
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck (with glass stopcock)
接合處
joint: ST/NS19/22
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F539100
容量
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
With 2 mm glass stopcock. With spring retention device for smooth turning purpose.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)