主要文件
SYNF221500
Synthware four neck round bottom flask with angled side necks
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 14/20, side joint: ST/NS 14/20
别名:
Synthware F221500, 4-neck reaction flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.51
材料
borosilicate glass flask
four-neck
round bottom
接合處
center joint: ST/NS14/20
side joint: ST/NS14/20
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F221500
容量
500 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)