Merck
QBD11384
Sigma-Aldrich
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG ®24-amido-dPEG ®24-DSPE
别名:
Polyethylene glycol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C159H310N7O65P
分子量:
3391.14
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.22
化驗
>90%
形狀
solid or viscous liquid
反應適用性
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
聚合物結構
shape: linear
functionality: heterobifunctional
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
特點和優勢
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG®₂₄-amido-dPEG®₂₄-DSPE is a micelle building block with a dPEG spacer attached a DOTA-tris(acid) metal chelator.
法律資訊
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)