Merck
QBD10201
Sigma-Aldrich
生物素-dPEG®3-MAL
别名:
Polyethylene glycol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H43N5O8S
分子量:
597.72
UNSPSC代码:
51171641
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
>90%
表单
solid or viscous liquid
反应适用性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Biotinylations
reactivity: thiol reactive
reagent type: linker
聚合物结构设计
shape: linear
functionality: monofunctional
运输
ambient
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O=C(NCCCOCCOCCOCCCNC(CCCCC1C2NC(NC2CS1)=O)=O)CCN3C(C=CC3=O)=O
InChI
1S/C27H43N5O8S/c33-22(6-2-1-5-21-26-20(19-41-21)30-27(37)31-26)28-10-3-13-38-15-17-40-18-16-39-14-4-11-29-23(34)9-12-32-24(35)7-8-25(32)36/h7-8,20-21,26H,1-6,9-19H2,(H,28,33)(H,29,34)(H2,30,31,37)
InChI key
QCEXTKIIGXBNCN-UHFFFAOYSA-N
应用
生物素-dPEG®3-MAL 可用作生物素化反应中的交联试剂。
特点和优势
Biotin-dPEG®3-MAL利用众所周知的马来酰亚胺基团和游离巯基之间的特定迈克尔加成反应,可以在 6.5 – 7.5 的 pH 范围内对水性介质中的分子进行位点特异性生物素标记。单分子量 dPEG ®间隔臂(24.9 Å)让生物素部分和标记分子之间保持了精确的间距。dPEG ®间隔臂赋予标记分子水溶性,同时降低标记生物分子或其它标记化合物的免疫原性、聚集和沉淀。
法律信息
受美国专利#7,888,536 B2保护的产品
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Amanda R Smith et al.
Retrovirology, 16(1), 28-28 (2019-10-24)
PIE12-trimer is a highly potent D-peptide HIV-1 entry inhibitor that broadly targets group M isolates. It specifically binds the three identical conserved hydrophobic pockets at the base of the gp41 N-trimer with sub-femtomolar affinity. This extremely high affinity for the transiently