Merck
PH002493
Sigma-Aldrich
(2E)-2-(4-Chlorophenyl)-3-(4-methoxyphenyl)-2-propenoic acid
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C16H13ClO3
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
SMILES 字串
OC(/C(C1=CC=C(Cl)C=C1)=C/C2=CC=C(OC)C=C2)=O