Merck
P23806
Sigma-Aldrich
1,4-苯二乙腈
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4(CH2CN)2
CAS号:
分子量:
156.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
powder
mp
95-99 °C (lit.)
SMILES 字串
N#CCc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C10H8N2/c11-7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-12/h1-4H,5-6H2
InChI 密鑰
FUQCKESKNZBNOG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)