Merck
P199
Sigma-Aldrich
1-苯基-2-丁胺 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H15N · HCl
CAS号:
分子量:
185.69
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
solid
mp
143-144 °C
SMILES字符串
Cl.CCC(N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N.ClH/c1-2-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,10H,2,8,11H2,1H3;1H
InChI key
RHTQCQVKUHGGAP-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)