Merck
M75209
Sigma-Aldrich
2-甲基-2-丙基-1,3-丙二醇
98%
别名:
2,2-双(羟甲基)戊烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C(CH2OH)2CH2CH2CH3
CAS号:
分子量:
132.20
Beilstein:
1734432
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
bp
230 °C/753 mmHg (lit.)
mp
57-59 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCC(C)(CO)CO
InChI
1S/C7H16O2/c1-3-4-7(2,5-8)6-9/h8-9H,3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
JVZZUPJFERSVRN-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
266.0 °F - closed cup
閃點(°C)
130 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)