Merck
JKP12001
Sigma-Aldrich
mPEG6K
average Mn 6,000, OH
别名:
Methoxy-PEG6-Hydroxyl, Polyethylene glycol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3O(CH2CH2O)6H
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
产品名称
mPEG6-OH,
表单
liquid
反应适用性
reagent type: cross-linking reagent
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[H]OCCOC
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
应用
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法律信息
Product of JenKem Technology
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)