Merck
JKA8022
Sigma-Aldrich
8arm-PEG20K
average MN 20,000, Succinimidyl Glutarate, hexaglycerol core
别名:
Polyethylene glycol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
R(O(CH2CH2O)nCOCH2CH2CH2COOC4H4O2N)8
分類程式碼代碼:
51171641
NACRES:
NA.23
product name
8arm-PEG20K-Succinimidyl Glutarate, Hexaglycerol core, average Mn 20000
形狀
solid
分子量
average Mn 20000
儲存溫度
−20°C
應用
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法律資訊
Product of JenKem Technology
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Tong, X. and F. Yang
Biomaterials, 35(6) (2014)