产品名称
NH2-PEG20K-COOH, HCl Salt, average Mn 20,000
形狀
solid
分子量
average Mn 20,000
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
聚合物結構
shape: linear
functionality: heterobifunctional
儲存溫度
−20°C
一般說明
胺PEG羧基。COOH和NH2基团均稳定且可被激活。
應用
应用可能包括:生物偶联、药物递送、PEG 水凝胶、交联剂和表面功能化
法律資訊
JenKem Technology 产品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Baker, D.W., et al.
Acta Biomaterialia, 10(7) (2014)
Kang, T., et al.
Biomaterials, 35(14) (2014)