Merck
JKA5088
Sigma-Aldrich
N3-PEG-NHS
average MN 5,000, cross-linking reagent click chemistry amine reactive
别名:
N3-PEG-NHS, Azide-PEG-NHS, N3-PEG-NHS, Polyethylene glycol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
N3CH2CH2O(CH2CH2O)nCH2COOC4H4O2N
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
N3-PEG-NHS, average Mn 5,000
形狀
solid
分子量
average Mn 5,000
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
reactivity: amine reactive
聚合物結構
shape: linear
functionality: heterobifunctional
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Azide PEG NHS Ester. The Azide group may be reduced to amine by hydrogenolysis; Click chemistry PEG reagent for reaction with alkynes.
應用
应用可能包括:生物偶联、药物递送、PEG 水凝胶、交联剂和表面功能化
法律資訊
Product of JenKem Technology
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3