产品名称
马来酰亚胺-PEG5K-OH, average Mn 5,000
表单
solid
分子量
average Mn 5,000
反应适用性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
聚合物结构设计
shape: linear
functionality: heterobifunctional
储存温度
−20°C
一般描述
马来酰亚胺 PEG 羟基。马来酰亚胺为巯基反应性,羟基稳定。
应用
应用可能包括:生物偶联、药物递送、PEG 水凝胶、交联剂和表面功能化
法律信息
JenKem Technology 产品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Song, W., et al.
Biomaterials, 35(9) (2014)