Merck
JKA3106
Sigma-Aldrich
mPEG5K
average MN 5,000, Phosphate
别名:
Methoxy Polyethylene Glycol Phosphate, Polyethylene glycol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2CH2O)nCH2CH2OPO(OH)2
分類程式碼代碼:
51171641
NACRES:
NA.23
product name
mPEG5K-Phosphate, average Mn 5000
形狀
solid
分子量
average Mn 5000
儲存溫度
−20°C
應用
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法律資訊
Product of JenKem Technology
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3