蒸汽壓力
760 mmHg ( 181 °C)
產品線
ReagentPlus®
化驗
98%
折射率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
密度
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OC1CCOC1
InChI
1S/C4H8O2/c5-4-1-2-6-3-4/h4-5H,1-3H2
InChI 密鑰
XDPCNPCKDGQBAN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
安全危害
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
177.8 °F - closed cup
閃點(°C)
81 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter