主要文件
GF97629610
Stainless steel - AISI 304l
rod, 2.5 mm diameter, Fe/Cr18%/Ni10%, length 100 mm
别名:
FA147907
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 976-296-10
長度
100 mm
直徑
2.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)