Merck
GF89631760
foil, thickness 0.016 mm, purity 98.7%, size 25 × 25 mm
别名:
MN000171
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Mn
CAS号:
分子量:
54.94
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141724
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
98.7%
表单
foil
制造商/商品名称
Goodfellow 896-317-60
电阻率
185 μΩ-cm, 20°C
尺寸
25 × 25 mm
厚度
0.016 mm
沸点
1962 °C (lit.)
mp
1244 °C (lit.)
密度
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Mn]
InChI
1S/Mn
InChI key
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)