主要文件
GF86768847
聚碳酸酯
(PC), film, thickness 0.25 mm, size 300 × 300 mm, clear
别名:
CT301325
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.23
表单
film
制造商/商品名称
Goodfellow 867-688-47
尺寸
300 × 300 mm
厚度
0.25 mm
颜色
clear
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)