主要文件
GF85351608
Silicon nitride - reaction bonded
sheet, thickness 2.0 mm, size 50 × 50 mm
别名:
SI633210
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
形狀
sheet
製造商/商標名
Goodfellow 853-516-08
尺寸
50 × 50 mm
厚度
2.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)