化驗
99.9%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 829-347-03
電阻係數
4.71 μΩ-cm
尺寸
25 × 25 mm
厚度
0.1 mm
bp
4130 °C (lit.)
mp
2450 °C (lit.)
密度
22.65 g/cm3 (lit.)
SMILES 字串
[Ir]
InChI
1S/Ir
InChI 密鑰
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N