GF82589215
别名:
AL427250
1 of 10
GF56424304
Aluminum/Copper metal matrix composite
Sigma-Aldrich
BASMW1032
Platinum Wire Auxiliary Electrode
929883
Platinum (Pt) Mesh Electrode
267244
铂
GF20432135
Aluminum/Lithium metal matrix composite
463728
锰
GF80179410
钨
GF97671415
铁
266639
钴
444685
tubes
Goodfellow 825-892-15
1000 mm
25.4 mm
1.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
氧化物和陶瓷_能源材料_材料科学-默克生命科学
能源材料_电池材料_高纯度金属_材料科学-默克生命科学
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。