GF82350389
别名:
AL010240
1 of 10
GF48014726
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
Supelco
1.05812
Magnesium foil
GF73075675
Aluminum/Magnesium
Sigma-Aldrich
356808
铁
203122
铜
GF52959785
锌
774081
Z742087
Digital Exact-Temp Min/Max bottle thermometer
203580
硝酸铅(II)
Z742086
foil (temper - as rolled)
Goodfellow 823-503-89
50 mm × 50 mm × 0.1 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
高纯度金属和合金_能源材料_材料科学-默克生命科学
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。