Merck
GF75679666
powder, mean particle size (fsss) <1 micron, weight 500 g, purity 99.95%
别名:
宽度
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
W
CAS号:
分子量:
183.84
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141747
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.95%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 756-796-66
電阻係數
4.9 μΩ-cm, 20°C
重量
500 g
平均粒徑
<1 μm (FSSR)
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[W]
InChI
1S/W
InChI 密鑰
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)