Merck
GF74580712
Tungsten carbide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99.5%
别名:
W 526011
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
31191518
NACRES:
NA.23
化驗
99.5%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 745-807-12
重量
200 g
零件最大尺寸
45 (micron)