Key Documents
GF73551023
碳化铝
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 98.%
别名:
AL516010
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352311
NACRES:
NA.23
化驗
98%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 735-510-23
重量
50 g
零件最大尺寸
45 (micron)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3