方案
98%
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 708-921-74
电阻率
9.71 μΩ-cm
重量
2000 g
平均粒径
1-6 μm
沸点
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
密度
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1
储存分类代码
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg