化驗
99.9%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 701-933-69
電阻係數
126 μΩ-cm, 20°C
重量
10 g
零件最大尺寸
500 (micron)
bp
3273 °C (lit.)
mp
1313 °C (lit.)
密度
7.886 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Gd]
InChI
1S/Gd
InChI 密鑰
UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Water-react 3
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3