主要文件
GF67166321
Stainless steel - AISI 304
foil, thickness 0.1 mm, Fe/Cr18%/Ni10%, diameter 25 mm, temper hard
别名:
FE220271
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 671-663-21
直徑
25 mm
厚度
0.1 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)