主要文件
GF66697240
镍/铁
rod, 2 mm diameter, Ni52%/Fe48%, length 1000 mm, temper annealed
别名:
NI197910
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 666-972-40
長度
1000 mm
直徑
2 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)