主要文件
GF65383106
Stainless steel - AISI 304l
rod, Fe/Cr18%/Ni10%, 2.5 mm diameter, length 1000 mm
别名:
FA147907
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 653-831-06
長度
1000 mm
直徑
2.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)