Merck
GF65181281
powder, 60 max. part. size (micron), weight 500 g, purity 99.0+%
别名:
FE006020
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Fe
CAS号:
分子量:
55.85
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141721
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
≥99.0%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 651-812-81
電阻係數
9.71 μΩ-cm
重量
500 g
零件最大尺寸
60 (micron)
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
密度
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI 密鑰
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2