蒸汽压
1 mmHg ( 621 °C)
方案
99.97%
表单
rod
自燃温度
950 °F
制造商/商品名称
Goodfellow 635-166-30
电阻率
4.46 μΩ-cm, 20°C
长度
100 mm
直径
15 mm
沸点
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
密度
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI key
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg