Merck
GF61395745
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
50m wire, 0.7mm diameter, as drawn
别名:
FF215148
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 613-957-45
長度 × 直徑
50 m × 0.7 mm