主要文件
GF60837105
lump, 25 mm max. lump size, weight 10 g, purity 99.99%
别名:
GA006120
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12141715
NACRES:
NA.23
方案
99.99%
表单
lumps
制造商/商品名称
Goodfellow 608-371-05
重量
10 g
最大肿块尺寸
25 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)