主要文件
GF60529327
铁/硅
powder, 150 max. part. size (micron), Fe91%/Si 9%, weight 100 g, condition gas atomized
别名:
FE166011
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101712
NACRES:
NA.23
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 605-293-27
重量
100 g
最大零件尺寸
150 (micron)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1
储存分类代码
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)