主要文件
GF55557760
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
10m wire, 0.125mm diameter, hard
别名:
CU075120
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
31152304
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 555-577-60
長度 × 直徑
10 m × 0.125 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)