GF55393847
别名:
NE296011
1 of 10
GF83913655
Iron/nickel
GF93309161
GF07092682
镍/铁
GF13818786
Nickel/Cobalt
Sigma-Aldrich
267074
镍
637106
氧化铁(II,III)
933783
氧化钴(II)
266981
637149
氧化镍铁
254177
铜
powder
Goodfellow 553-938-47
20 g
50 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
高纯度金属和合金_能源材料_材料科学-默克生命科学
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.