GF52091388
别名:
CU805100
1 of 10
Sigma-Aldrich
349216
铜
326429
GF36364743
Magnetic copper
326410
GF81435146
钯
349224
357634
镍
203122
GF15484844
GF29339286
铂
≥99.96%
wire
Goodfellow 520-913-88
1 m
0.1 μm , filament diameter0.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
氧化物和陶瓷_能源材料_材料科学-默克生命科学
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。