Merck
GF51431240
powder, 6-8 μm mean particle size, weight 100 g, purity 99.+%
别名:
FE006041
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Fe
CAS号:
分子量:
55.85
MDL编号:
UNSPSC代码:
12141721
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
≥99.0%
表单
powder
制造商/商品名称
Goodfellow 514-312-40
电阻率
9.71 μΩ-cm
重量
100 g
平均粒径
6-8 μm
沸点
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
密度
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律信息
Product of Goodfellow
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
储存分类代码
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
闪点(°F)
69.8 °F
闪点(°C)
21 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)