Merck
GF50872079
foil, thickness 0.03 mm, size 300 × 300 mm, tolerance 0.2
别名:
Ta
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Ta
CAS号:
分子量:
180.95
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141741
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽壓力
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
形狀
foil
自燃溫度
572 °F
製造商/商標名
Goodfellow 508-720-79
電阻係數
13.5 μΩ-cm, 20°C
尺寸
300 × 300 mm
厚度
0.03 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
密度
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES 字串
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChI 密鑰
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N