主要文件
GF49773493
Niobium-zirconium alloy, Nb99Zr1
100mm tube, 3.95mm outside diameter, 0.35mm wall thickness, 3.25mm inside diameter, stress relieved
别名:
NB037350
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 497-734-93
長度 × 壁厚
100 mm × 0.35 mm
外徑 × 內徑
3.95 mm × 3.25 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)