主要文件
GF47493760
Palladium-silver alloy, Pd75Ag25
200mm tube, 1.0mm outside diameter, 0.1mm wall thickness, 0.8mm inside diameter, as drawn
别名:
PD037200
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
11101711
NACRES:
NA.23
表单
tubes
制造商/商品名称
Goodfellow 474-937-60
长度 × 壁厚度
200 mm × 0.1 mm
外径 × 内径
1.0 mm × 0.8 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)